Principaux documents
BMSIPD1196MP
Sigma-Aldrich
Toughened Genomics 96 Deep Well Plate for BeadBlaster 96
polyethylene, capacity 2 mL, pack of 1 ×
1 EACH
110,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EACH
110,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41100000
Nomenclature NACRES :
NB.15
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polyethylene
Fabricant/nom de marque
Benchmark Scientific IPD1196-MP
Conditionnement
pack of 1 ×
Capacité
2 mL
Compatibilité
BeadBlaster 96
Description générale
Toughened polyethylene 96 square well genomics plate. 2.0 mL per well.
Application
genomics
Caractéristiques et avantages
  • Toughened
  • Deep well
Informations légales
BeadBlaster is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.