BM991.8346.52
B Medical LF260
Lab Refrigerator
Synonyme(s) :
B Medical, Lab Refrigerator
About This Item
Produits recommandés
Entrée CA/CC
110 V / 120 V, US 3-pin plug
Matériaux
polypropylene device
Caractéristiques
CE compliant
CSA approved
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
B Medical Systems
Paramètres
4-15 °C temp. range
H × l × P
64.96 in. × 23.43 in. × 27.36 in.
Capacité
4.273 cu.ft ft3
Poids
255.74 lb
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Description générale
- Precision - Upright, Double Door
- Two Chamber
- Laboratory Refrigerator and -32C Freezer
- refrigerator: 2 wire shelves, 1 Bottom Drawer
- freezer: 2 drawers with Front, 1 bottom drawer
- Digital Temperature Displays
- Alarm Systems w/ Battery Back-Up
- USB Data Port
- Internal LED Light on Refrigerator
Application
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :