475846
MIF Antagonist III, 4-IPP
Synonyme(s) :
MIF Antagonist III, 4-IPP, Macrophage Migration Inhibitory Factor Antagonist III, 4-IPP, 4-Iodo-6-phenylpyrimidine
190,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
About This Item
190,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
Produits recommandés
Essai
≥90% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
amber
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Ic1ncnc(c1)c2ccccc2
InChI
1S/C10H7IN2/c11-10-6-9(12-7-13-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H
Clé InChI
ZTCJXHNJVLUUMR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3