BM0017
BMS-199264 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(3S,4R)-4-[(4-Chlorophenyl)(1H-imidazol-2-ylmethyl)amino]-3,4-dihydro-2,2-dimethyl-6-(1-piperidinylsulfonyl)-2H-1-Benzopyran-3-ol hydrochloride, (3S-trans)-1-[[4-[(4-Chlorophenyl)(1H-imidazol-2-ylmethyl)amino]-3,4-dihydro-3-hydroxy-2,2-dimethyl-2H-1-benzopyran-6-yl]sulfonyl]-piperidine monohydrochloride, BMS 199264 hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL, clear
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
O=S(C1=CC=C(OC(C)(C)[C@@H](O)[C@@H]2N(CC3=NC=CN3)C4=CC=C(Cl)C=C4)C2=C1)(N5CCCCC5)=O.[H]Cl
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable