Principaux documents
BAF189830000
Bel-Art® Petri Dish Incubation Tray
Holds 100 mm Petri Dishes, dish capacity 4, white epoxy-coated (steel)
1 EA
110,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
110,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122800
Nomenclature NACRES :
NB.12
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
white epoxy-coated (steel)
Caractéristiques
Holds 100 mm Petri Dishes
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F18983-0000
Capacité de la boîte
4
Description générale
The Petri Dish Incubation Tray holds 100mm (4") Petri dishes securely on an incubator rack.
  • Excellent aid for keeping cell cultures organized
  • 28 holes in bottom allow air passage; 19mm (¾") in diameter
  • 1.6mm (¹/16") thick, white epoxy-coated steel
  • Steam autoclavable at 121ºC (250ºF) for 15-20 min
Informations légales
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP