B9638
Basal Medium Eagle
With Earle′s salts and L-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
BME
57,30 €
About This Item
57,30 €
Produits recommandés
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Composants
phenol red: 0.011 g/L
NaHCO3: no
L-glutamine: 0.292 g/L
Earle’s salts (5% CO2): yes
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Application
Quantité
Reconstitution
Autres remarques
Souvent commandé avec ce produit
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Calcium is an ionically stable divalent cation with important beneficial and toxic properties in cell culture. It is a component of a wide range of cell culture media.
Protocoles
Powdered media and salt mixtures are extremely hygroscopic and should be protected from atmospheric moisture.