Principaux documents
B5667
Sigma-Aldrich
5-Bromo-6-chloro-3-indolyl phosphate p-toluidine salt
~97% (HPLC)
Synonyme(s) :
Magenta phosphate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H6BrClNO4P · C7H9N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
433.62
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.32
Pureté
~97% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Solubilité
DMF: 50 mg/mL, clear, orange
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(N)cc1.OP(O)(=O)Oc2c[nH]c3cc(Cl)c(Br)cc23
InChI
1S/C8H6BrClNO4P.C7H9N/c9-5-1-4-7(2-6(5)10)11-3-8(4)15-16(12,13)14;1-6-2-4-7(8)5-3-6/h1-3,11H,(H2,12,13,14);2-5H,8H2,1H3
Clé InChI
WUHVYTJTZAKPOS-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Magenta is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Dorota Rybaczek et al.
Histochemistry and cell biology, 135(3), 263-280 (2011-02-25)
Here, we demonstrate that in HeLa cells, Ser317 of Chk1 undergoes phosphorylation in response to replication stress induced by hydroxyurea. We also demonstrate the existence of constitutive (interphase and mitotic) Chk1 kinase phosphorylation, the translocation of its phosphorylated form from