B174
BIBP 3226
Synonyme(s) :
N2-(Diphenylacetyl)-N-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-D-arginine amide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95%
Solubilité
H2O: 1 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
NC(=N)NCCC[C@@H](NC(=O)C(c1ccccc1)c2ccccc2)C(=O)NCc3ccc(O)cc3
InChI
1S/C27H31N5O3/c28-27(29)30-17-7-12-23(25(34)31-18-19-13-15-22(33)16-14-19)32-26(35)24(20-8-3-1-4-9-20)21-10-5-2-6-11-21/h1-6,8-11,13-16,23-24,33H,7,12,17-18H2,(H,31,34)(H,32,35)(H4,28,29,30)/t23-/m1/s1
Clé InChI
KUWBXRGRMQZCSS-HSZRJFAPSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable