B0936
BRL 50481
≥98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
5-Nitro-2,N,N-trimethylbenzenesulfonamide
238,00 €
About This Item
238,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
white to off-white
Solubilité
DMSO: >10 mg/mL
H2O: insoluble
Auteur
GlaxoSmithKline
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CN(C)S(=O)(=O)c1cc(ccc1C)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H12N2O4S/c1-7-4-5-8(11(12)13)6-9(7)16(14,15)10(2)3/h4-6H,1-3H3
Clé InChI
IFIUFCJFLGCQPH-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... PDE7A(5150) , PDE7B(27115)
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.