B0814
BMP-7 active human
Animal-component free, recombinant, expressed in Nicotiana, >97% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
BMP7 human, Bone Morphogenetic Protein 7 human
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in Nicotiana
Essai
>97% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized
Puissance
≤40 ng/mL ED50
Poids mol.
16.5 kDa (single chain)
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impuretés
Endotoxin, tested (LAL test, < 0.04 EU/ μg protein)
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... BMP7(655)
Amino Acid Sequence
Description générale
Forme physique
Reconstitution
Remarque sur l'analyse
ED50: ≤ 40 ng/mL
Autres remarques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable