Key Documents
B0503
Sigma-Aldrich
Bufotenine Monooxalate Salt: monohydrate
Synonyme(s) :
3-(Dimethylamino)ethyl-5-hydroxyindole, 5-Hydroxy-N,N-dimethyltryptamine
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Forme
solid
Niveau de qualité
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable