AXYTT200CBKHTRS
Tecan®-style liquid level sensing tips
size 200 μL, case of 2304 ea 24x96tips/cs, racked, sterile
Synonyme(s) :
pipet tips
389,00 €
About This Item
389,00 €
Produits recommandés
Matériaux
black
Stérilité
sterile
Caractéristiques
DNA free
RNase free
endotoxin free
filter: no
Conditionnement
case of 2304 ea 24x96tips/cs
Fabricant/nom de marque
Corning TT-200-CBK-HTR-S
Taille
200 μL
Volume
200 μL