Principaux documents
AXYTF420LRS
MAXYMum Recovery® pipette filter tips
for Eppendorf® pipettors, ultramicro, size 0.5-20 μL, pkg of 5x960tips/cs, sterile
Synonyme(s) :
pipet tips
1 PKG
631,00 €
631,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
631,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121601
Nomenclature NACRES :
NB.02
631,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
clear
Stérilité
sterile
Caractéristiques
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc TF-420-L-R-S
Corning
Conditionnement
pkg of 5x960tips/cs
Taille
0.5-20 μL
Volume
0.5—20 μL
Autres remarques
Browse all pipette tips
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Maxymum Recovery is a registered trademark of Corning, Inc.