Principaux documents
AXYT350CL
MAXYMum Recovery® pipette tips
size 300 μL, clear, pkg of 10x1000tips/cs
Synonyme(s) :
pipet tips
1 PKG
338,00 €
338,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
338,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121600
Nomenclature NACRES :
NB.02
338,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
clear
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc T-350-C-L
Corning
Conditionnement
pkg of 10x1000tips/cs
Taille
300 μL
Volume
300 μL
Couleur
clear
Catégories apparentées
Autres remarques
Browse all pipette tips
Informations légales
Maxymum Recovery is a registered trademark of Corning, Inc.