AXYT300LR
MAXYMum Recovery® pipette tips
for P2/P10, racked, size 0.5-10 μL, pkg of 5x960tips/cs, clear
Synonyme(s) :
pipet tips
394,00 €
About This Item
394,00 €
Produits recommandés
Matériaux
clear
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc T-300-L-R
Corning
Conditionnement
pkg of 5x960tips/cs
Taille
0.5-10 μL
Volume
0.5—10 μL
Couleur
clear