AXYPCR384LC480WNF
PCR microplate for Roche® 480 LightCycler®
no film, size 384 wells, white, pkg of 5x10plates/cs
Synonyme(s) :
PCR microplate
371,00 €
About This Item
371,00 €
Produits recommandés
Matériaux
conical bottom white polypropylene wells
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
lid: no
skirt Full skirt
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc PCR-384-LC480-W-NF
Corning
Conditionnement
pkg of 5x10plates/cs
Volume maximum
30 μL
Taille
384 wells
Volume de travail
30 μL
Couleur
white
Adéquation
suitable for PCR
Type de liaison
non-treated surface