AXYPCR0104C
PCR strip tubes
with strip caps, 4 per strip, size 0.1 mL, clear, pkg of 10x250tubes/cs
Synonyme(s) :
96 multiwell plate, 96 well PCR plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate
2 560,00 €
About This Item
2 560,00 €
Produits recommandés
Matériaux
cap (plugseal)
polypropylene
Stérilité
non-sterile
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc PCR-0104-C
Corning
Conditionnement
pkg of 10x250tubes/cs
Taille
0.1 mL
Couleur
clear
clear
Adéquation
suitable for PCR
Caractéristiques et avantages
- Made from 99.9% pure virgin polypropylene
- RNase-/DNase-free and nonpyrogenic
- Compatible with the Corbett rotor gene system