AXYMTS1112C
MiniTube
12-strip, bulk pack, size 1.1 mL, pkg of 5x80strips/cs, non-sterile, polypropylene
Synonyme(s) :
centrifuge tubes
187,00 €
About This Item
187,00 €
Produits recommandés
Matériaux
polypropylene
Stérilité
non-sterile
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc MTS-11-12-C
Corning
Conditionnement
pkg of 5x80strips/cs
Taille
1.1 mL
Catégories apparentées
Caractéristiques et avantages
- Ensures positive sample identification due to one-way lid design, in conjunction with alpha-numeric grid
- DNase/RNase free and non-pyrogenic in nature
- Compatible with Tecan®, Beckman Coulter™, ANSI/SLAS 1-2004, microplates, and other robotic workstations