Principaux documents
AXYMCT500C
Corning® Axygen® MaxyClear Snaplock Microcentrifuge Tube
Synonyme(s) :
centrifuge tubes
1 EACH
427,00 €
427,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EACH
427,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121703
Nomenclature NACRES :
NB.15
427,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
cap (snap cap)
conical bottom tube
polypropylene
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
RNase and DNase free
endotoxin free
Conditionnement
case of 1250 ea
pack of 250 ea
Fabricant/nom de marque
Corning MCT-500-C
Paramètres
14000 × g max. RCF
Couleur
clear
Capacité
5 mL
Raccords
cap (push fit)
Caractéristiques et avantages
  • Made up of homopolymer polypropylene with graduations at 0.5 mL intervals, frosted cap surfaces for labeling, and frosted panels on the side for writing
  • Clear/amber microtubes that can withstand relative centrifugal force (RCF) up to 14,000
  • Ensures efficient seal due to snap lock cap
  • Free from RNase and DNase for complete sample integrity
  • Nonpyrogenic in nature
Informations légales
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.