Principaux documents
AXYMCT175C
Microtubes
size 1.7 mL, clear, pkg of 10x500tubes/cs
Synonyme(s) :
Microcentrifuge Tubes
1 PKG
269,00 €
269,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
269,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121702
Nomenclature NACRES :
NB.22
269,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
cap (snap cap)
conical bottom tube
polypropylene
polypropylene cap
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
RNase and DNase free
endotoxin free
graduations
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc MCT-175-C
Corning
Conditionnement
pkg of 10x500tubes/cs
Taille
1.7 mL
Couleur
clear
clear
Raccords
cap (push fit)
Adéquation
suitable for (centrifugation)
Description générale
  • Axygen® MaxyClear co-polymer microtubes offer high tensile strength and chemical resistance.
  • Available with a snap cap that ensures an efficient seal for sample protection.
  • Frosted surface for labeling.
  • A piercing port in the center of the cap with a thin membrane allows easy access to samples by syringes.
  • Free of RNase/DNase and nonpyrogenic.
  • Maximum G-force is 14,000 RCF.
  • Non-autoclavable or boil-proof.
Informations légales
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.