AV49203
Anti-POLQ antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Anti-Polymerase (DNA directed), theta
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
lyophilized powder
Espèces réactives
bovine, mouse, rat, human
Technique(s)
western blot: suitable
Séquence immunogène
SFSFTSSDDIAEVLFLELKLPPNREMKNQGSKKTLGSTRRGIDNGRKLRL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... POLQ(10721)
Immunogène
Application
Western Blotting (1 paper)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable