AV47093
Anti-SV2A antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-KIAA0736, Anti-SV2, Anti-Synaptic vesicle glycoprotein 2A
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Poids mol.
83 kDa
Espèces réactives
human, guinea pig, mouse, bovine, horse, dog, rabbit, rat
Conditionnement
pkg of 100 μL buffered aqueous solution
pkg of 50 μg lyophilized powder
Concentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SV2A(9900)
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Séquence
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable