AMAB91525
Monoclonal Anti-GATA3 antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL8660, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Synonyme(s) :
HDR
407,00 €
About This Item
407,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
CL8660, monoclonal
Gamme de produits
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Espèces réactives
human
Validation améliorée
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Technique(s)
immunofluorescence: 2-10 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès Ensembl | humain
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GATA3(2625)
Immunogène
Sequence
DQPRWVSHHHPAVLNGQHPDTHHP
Application
Caractéristiques et avantages
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Forme physique
Informations légales
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable