AMAB91359
Monoclonal Anti-PCP4 antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL5306, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Synonyme(s) :
PEP-19
505,00 €
About This Item
505,00 €
Produits recommandés
Conjugué
unconjugated
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
CL5306, monoclonal
Gamme de produits
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Espèces réactives
human, rat, mouse
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
Isotype
IgG1
Numéro d'accès Ensembl | humain
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PCP4(5121)
Catégories apparentées
Immunogène
Sequence
GAGATNGKDKTSGENDGQKKVQEEFDIDMDAPETERAAVAIQSQFRKFQKKK
Epitope
Binds to an epitope located within the peptide sequence RAAVAIQSQFRKFQK as determined by overlapping synthetic peptides.
Application
Caractéristiques et avantages
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Liaison
Forme physique
Informations légales
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable