Principaux documents
MAB3120
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-recombinase Cre, clone 2D8
ascites fluid, clone 2D8, Chemicon®
Synonyme(s) :
Anticorps anti-Cre
100 μL
718,00 €
718,00 €
Date d'expédition estimée le15 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μL
718,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
718,00 €
Date d'expédition estimée le15 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2D8, monoclonal
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
all
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
Escherichia coli ... Cre(2777477)
Description générale
La recombinase Cre est une ADN recombinase de 38 kDa dérivée du bactériophage P1. Elle est hautement spécifique d′une séquence d′ADN (loxP) de 34 pb présente dans l′ADN de P1. Elle catalyse la recombinaison (spécifique à un site) entre deux sites LOXP de 34 paires de bases. Son rôle est de maintenir le génome du phage sous la forme d′un plasmide monomère à copie unitaire dans l′état lysogénique. Elle correspond à un homotétramère lorsqu′elle est fixée à l′ADN, et elle appartient à la famille des intégrases de phage. Cet anticorps anti-recombinase Cre peut être utilisé pour déterminer la réussite de manipulations génétiques dans des animaux transgéniques.
Spécificité
Recombinase Cre. L′épitope est situé entre les aa 77 et 343.
Immunogène
Protéine de fusion contenant la recombinase Cre (aa 77 à 343)
Application
Catégorie de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
Le clone 2D8 de l′anticorps anti-recombinase Cre est un anticorps monoclonal bien caractérisé. Sa capacité à détecter de manière fiable la recombinase Cre a été prouvée. L′utilisation de cet Acm a été validée en analyse ELISA, IC, IF, IH et WB et est supportée par de nombreuses publications.
Sous-domaine de recherche
Cycle cellulaire, réplication et réparation de l′ADN
Western blot (protéine naturelle et recombinante) :
Une dilution au 1/500-1/5000ème a été utilisée dans un lot précédent. La recombinase Cre naturelle de bactériophage P1 migre à 38,5 kDa en SDS-PAGE.
Immunofluorescence :
Un lot précédent de cet anticorps a été utilisé en IF.
Immunohistochimie :
Une dilution au 1/500-1/5000ème d′un lot précédent a été utilisée en IH.
ELISA :
Une dilution au 1/500-1/5000ème d′un lot précédent a été utilisée en analyse ELISA.
Les dilutions de travail optimales doivent être déterminées par l′utilisateur final.
Description de la cible
38 kDa
Forme physique
Liquide d′ascites. Ne contient aucun conservateur
Produit non purifié
Stockage et stabilité
Stable 1 an à -20 ºC à partir de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Extrait nucléaire de cellules HeLa
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s) concerné(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Hong-Xiang Liu et al.
Developmental biology, 368(2), 294-303 (2012-06-05)
The epithelium of mammalian tongue hosts most of the taste buds that transduce gustatory stimuli into neural signals. In the field of taste biology, taste bud cells have been described as arising from "local epithelium", in distinction from many other
Axon position within the corpus callosum determines contralateral cortical projection.
Zhou, J; Wen, Y; She, L; Sui, YN; Liu, L; Richards, LJ; Poo, MM
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Extrasynaptic GABAA receptors in mediodorsal thalamic nucleus modulate fear extinction learning.
Paydar, A; Lee, B; Gangadharan, G; Lee, S; Hwang, EM; Shin, HS
Molecular Brain null
Lizhi He et al.
The American journal of pathology, 184(6), 1660-1667 (2014-05-24)
To conditionally inactivate genes in the retinal pigment epithelium (RPE) transgenic mouse strains have been developed, in which Cre recombinase (Cre) expression is driven by an RPE-specific gene promoter. The RPE is a quiescent epithelium, and continuous expression of Cre
Arlene A Hirano et al.
eNeuro, 3(2) (2016-03-30)
The cellular mechanisms underlying feedback signaling from horizontal cells to photoreceptors, which are important for the formation of receptive field surrounds of early visual neurons, remain unsettled. Mammalian horizontal cells express a complement of synaptic proteins that are necessary and