Principaux documents
ADF356307-EP
Adapter for Eppendorf® F-35-6-30 Rotor
holds 1 x 7 - 15 mL round-bottom tube and blood collection tube, large rotor bore, pack of 2
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Le produit ADF356307-EP n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Caractéristiques
Holds 7 - 15 mL tubes
holds 1 x 7 - 15 mL round-bottom tube and blood collection tube
Conditionnement
pack of 2
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 022654524 (NA)
Paramètres
7,005 × g max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Diamètre
16 mm
Compatibilité
for use with Rotor F-35-6-30 (large rotor bore)
Catégories apparentées
Description générale
Adapters to fit various size tubes and bottles for use with Eppendorf rotor F-35-6-30.
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG