ADAPA481125-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-81 Rotor
holds 12 Eppendorf Tube® 5.0 mL and 15 mL conical tubes 15 mL, for 500 mL rectangular buckets, pack of 2 ea
Synonyme(s) :
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
flat bottom
Caractéristiques
for use with aerosol-tight lid
holds 12 Eppendorf Tube® 5.0 mL and 15 mL conical tubes 15 mL
with rubber mat
Conditionnement
pack of 2 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 022638742 (NA)
Paramètres
3,100 × g max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Hauteur
122 mm
Diamètre
17 mm
Compatibilité
for use with 500 mL rectangular bucket