Principaux documents
ADAPA462350-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-62 Rotor
holds 3 x 50 mL conical tubes, for 250 mL rectangular buckets, pack of 2 ea
Synonyme(s) :
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Le produit ADAPA462350-EP n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Matériaux
conical bottom
Caractéristiques
for use with aerosol-tight lid
holds 3 x 50 mL conical tubes
Conditionnement
pack of 2 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 022638343 (NA)
Paramètres
3,150 × g max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Hauteur
122 mm
Diamètre
31 mm
Compatibilité
for use with 250 mL rectangular bucket
Description générale
Adapters to hold varying sizes of tubes and bottles to be used with Eppendorf rotor A-4-62.
Caractéristiques et avantages
  • Adapters have a conical bottom shape that fits 50 ml conical tubes
  • Compatible with 250 mL rectangular buckets for A-4-62 rotor
  • Autoclavable at 121 °C for 20 min
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG