Principaux documents
ADAPA462255-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-62 Rotor
holds 25 x 1.2–5 mL blood tubes, for 250 mL rectangular buckets, pack of 2 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Le produit ADAPA462255-EP n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Matériaux
flat bottom
Caractéristiques
for use with aerosol-tight lid
holds 25 x 1.2–5 mL blood tubes
with rubber mat
Conditionnement
pack of 2 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 022638203 (NA)
Paramètres
3,050 × g max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Hauteur
123 mm max
Diamètre
11 mm
Compatibilité
for use with 250 mL rectangular bucket
Description générale
Adapters to hold varying sizes of tubes and bottles to be used with Eppendorf rotor A-4-62.
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG