A9861
Auraptene
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
7-Geranyloxycoumarin, 7-[[(2E)-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-yl]oxy]-2H-1-benzopyran-2-one, Aurapten
112,00 €
About This Item
112,00 €
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to off-white
Solubilité
DMSO: >20 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\COc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C19H22O3/c1-14(2)5-4-6-15(3)11-12-21-17-9-7-16-8-10-19(20)22-18(16)13-17/h5,7-11,13H,4,6,12H2,1-3H3/b15-11+
Clé InChI
RSDDHGSKLOSQFK-RVDMUPIBSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
We offers many products related to Nuclear Receptors (Steroids) for your research needs.