Principaux documents
A9673
Sigma-Aldrich
Acide arachidonique
from Porcine liver, ≥99% (GC), liquid
Synonyme(s) :
Acide cis,cis,cis,cis-5,8,11,14-eicosatétraénoïque, Acide eicosa-5Z,8Z,11Z,14Z-tétraénoïque, Immunocytophyte
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)4(CH=CHCH2)4CH2CH2CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
304.47
Numéro Beilstein :
1713889
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
ID de substance PubChem :
Source biologique
Porcine liver
Pureté
≥99% (GC)
Forme
liquid
Couleur
clear colorless to very faintly yellow
Indice de réfraction
n20/D 1.4872 (lit.)
Point d'ébullition
169-171 °C/0.15 mmHg (lit.)
Pf
−49 °C (lit.)
Solubilité
ethanol: ≥10 mg/mL (lit.)(lit.)
Densité
0.922 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
food and beverages
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O
InChI
1S/C20H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h6-7,9-10,12-13,15-16H,2-5,8,11,14,17-19H2,1H3,(H,21,22)/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
Clé InChI
YZXBAPSDXZZRGB-DOFZRALJSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
L'acide arachidonique (AA) est un acide gras insaturé ω6 et l'un des phospholipides constituant les membranes cellulaires. La phospholipase A2 libère l'AA des phospholipides de la membrane en réponse à l'inflammation. L'AA est ensuite métabolisé en prostaglandines et en thromboxanes par au moins deux isoformes de cyclooxygénases (COX), en leucotriènes et en lipoxines par des lipoxygénases et en acides époxyeicosatriènoïque par le métabolisme catalysé par les cytochromes P450. AA et ses métabolites jouent d'importants rôles dans divers processus biologiques, dont la transduction des signaux, la contraction des muscles lisses, la chimiotaxie, la prolifération et la différenciation cellulaire, et l'apoptose. L'AA se lie à une sous-unité de la protéine G et inhibe l'activité des protéines GAP (protéines d'activation de la GTPase Ras). La capture de l'AA par les cellules demande de l'énergie et implique le transport à travers la membrane plasmatique facilité par des protéines.
L'acide arachidonique stimule l'adhérence des cellules de cancer humain métastatique MDA-MB-435 aux molécules de la matrice extracellulaire (le collagène IV et la vitronectine) .
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Jingying Chen et al.
Scientific reports, 6, 26608-26608 (2016-05-21)
Definitive haematopoiesis occurs during the lifetime of an individual, which continuously replenishes all blood and immune cells. During embryonic development, haematopoietic stem cell (HSC) formation is tightly controlled by growth factors, signalling molecules and transcription factors. But little is known
Robert Heler et al.
Channels (Austin, Tex.), 7(2), 74-84 (2013-01-22)
Polyunsaturated fatty acids such as arachidonic acid (AA) exhibit inhibitory modulation of Kv4 potassium channels. Molecular docking approaches using a Kv4.2 homology model predicted a membrane-embedded binding pocket for AA comprised of the S4-S5 linker on one subunit and several
Nadia García-Mateo et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 8, 374-374 (2014-11-27)
Management of lipids, particularly signaling lipids that control neuroinflammation, is crucial for the regeneration capability of a damaged nervous system. Knowledge of pro- and anti-inflammatory signals after nervous system injury is extensive, most of them being proteins acting through well-known
William J Gault et al.
The Journal of cell biology, 207(6), 767-782 (2014-12-24)
Osmotic cues from the environment mediate rapid detection of epithelial breaches by leukocytes in larval zebrafish tail fins. Using intravital luminescence and fluorescence microscopy, we now show that osmolarity differences between the interstitial fluid and the external environment trigger ATP
Martin Kongsbak et al.
BMC immunology, 15, 35-35 (2014-09-19)
In vitro studies have shown that the active form of vitamin D3, 1α,25-dihydroxyvitamin D3 (1,25(OH)2D3), can regulate differentiation of CD4+ T cells by inhibiting Th1 and Th17 cell differentiation and promoting Th2 and Treg cell differentiation. However, the serum concentration