A9554
Allatostatin IV
≥97% (HPLC)
Synonyme(s) :
Asp-Arg-Leu-Tyr-Ser-Phe-Gly-Leu-NH2
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Allatostatin IV, ≥97% (HPLC)
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(C)C[C@H](NC(=O)CNC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](Cc2ccc(O)cc2)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@@H](N)CC(O)=O)C(N)=O
InChI
1S/C45H68N12O12/c1-24(2)17-31(38(47)63)52-36(60)22-51-40(65)33(19-26-9-6-5-7-10-26)55-44(69)35(23-58)57-43(68)34(20-27-12-14-28(59)15-13-27)56-42(67)32(18-25(3)4)54-41(66)30(11-8-16-50-45(48)49)53-39(64)29(46)21-37(61)62/h5-7,9-10,12-15,24-25,29-35,58-59H,8,11,16-23,46H2,1-4H3,(H2,47,63)(H,51,65)(H,52,60)(H,53,64)(H,54,66)(H,55,69)(H,56,67)(H,57,68)(H,61,62)(H4,48,49,50)/t29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-/m0/s1
Clé InChI
BYSKWCFHMJZUBY-POFDKVPJSA-N
Amino Acid Sequence
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Protocoles
Strat-M® synthetic membrane mimics the human skin for In-vitro permeation testing (IVPT) of topical and transdermal formulations