A9103
Anti-phospho-APP (pThr668) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, aqueous glycerol solution, 10 blots
699,00 €
About This Item
699,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
aqueous glycerol solution
Utilisation
10 blots
Poids mol.
antigen 100-140 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1:1000 using CAD cells transfected with wild type vs. T668A mutant APP.
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... APP(351)
mouse ... App(11820)
rat ... App(54226)
Description générale
Rabbit Anti-phospho-APP (pThr668) antibody binds to human APP phosphorylated at Thr668. Mouse, rat and frog APP are 100% homologous.
Immunogène
Application
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable