Principaux documents
A7375
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-3,5-diiodo-L-tyrosine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H11I2NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
475.02
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@@](Cc1cc(I)c(O)c(I)c1)(NC(C)=O)C(O)=O
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable