160415
3-(2-Pyridyl)-5,6-diphenyl-1,2,4-triazine
≥99%
Synonyme(s) :
5,6-Diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazine, PDT
102,00 €
About This Item
102,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥99%
Pf
191-193 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phenyl
Chaîne SMILES
c1ccc(cc1)-c2nnc(nc2-c3ccccc3)-c4ccccn4
InChI
1S/C20H14N4/c1-3-9-15(10-4-1)18-19(16-11-5-2-6-12-16)23-24-20(22-18)17-13-7-8-14-21-17/h1-14H
Clé InChI
OTMYLOBWDNFTLO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves