A7107
Monoclonal Anti-AP2 antibody produced in mouse
~1.0 mg/mL, clone A6/2/2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-AP2TF, Anti-TFAP2
459,00 €
About This Item
459,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
A6/2/2, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~50 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: 2-4 μg/mL using G361 total cell extract
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TFAP2A(7020)
Description générale
Immunogène
Application
- immunofluorescence staining[1]
- immunoblotting
- immunohistochemistry
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable