A7019
(±)Amethopterin hydrate
≥95%, powder
Synonyme(s) :
4-Amino-10-methylfolic acid, DL-4-Amino-N10-methylpteroylglutamic acid, MTX, Methylaminopterin
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95%
Forme
powder
Couleur
yellow to yellow with an orange cast
Solubilité
H2O: insoluble
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O.CN(Cc1cnc2nc(N)nc(N)c2n1)c3ccc(cc3)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(O)=O
Informations sur le gène
human ... DHFRP1(573971) , FPGS(2356) , SLC19A1(6573) , TYMS(7298)
mouse ... Dhfr(13361)
rat ... Dhfr(24312)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Reconstitution
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges