A6412
Aflatoxin M1–BSA Conjugate
Synonyme(s) :
AFM1-BSA conjugate
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Niveau de qualité
Ampleur du marquage
4-8 mol aflatoxin M1 per mol BSA (Lowry)
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Avertissement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges