A6017
ω-Aminohexyl–Agarose
saline suspension
Synonyme(s) :
Omega-Aminohexyl-Agarose, 1,6-Diaminohexane–Agarose (N-linked), 6-Aminohexyl–Agarose
155,00 €
About This Item
155,00 €
Produits recommandés
Source biologique
plant
Forme
saline suspension
Ampleur du marquage
≥5 μmol per mL
Technique(s)
affinity chromatography: suitable
Matrice
cross-linked 4% beaded agarose
Activation de la matrice
cyanogen bromide
Fixation de matrice
amino of 1,6-diaminohexane
Espaceur de matrice
1 atom
Capacité
≥5 mg/mL binding capacity (bovine serum albumin)
Adéquation
suitable for chromatography
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable