A5964
Monoclonal Anti-Phosphotyrosine–Peroxidase antibody produced in mouse
clone PT-66, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Monoclonal Anti-Phosphotyrosine, Phospho-Tyr, Phospho-tyrosine, p-Tyr
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
peroxidase conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
PT-66, monoclonal
Forme
lyophilized powder
Conditionnement
vial of 0.2 mL conjugate
Technique(s)
direct ELISA: 1:60,000 using Phosphotyrosine-BSA
dot blot: 1:40,000-1:200,000 using phosphotyrosine-BSA using chromogenic and chemiluminescent substrates, respectively
Isotype
IgG1
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- dot blot
- Chemiluminescence dot blot
- kinase assay
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable