Merck
285D
Fetal Hemoglobin Kit
Synonyme(s) :
Modified Kleihauer-Betke procedure
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
41116121
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
usage
sufficient for 200 manual assays
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
dilution
(for the determination of fetal hemaglobin in blood smears)
application(s)
hematology
histology
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
Intended for the acid elution of adult hemoglobin and the semi-quantitative determination of fetal hemaglobin in blood smears.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fetal Hemoglobin Kit
Composants de kit également disponibles séparément
Réf. du produit
Description
FDS & Tarif
  • Citrate Phosphate Buffer Concentrate 2 x 100
    FDS
  • Acid Hematoxylin Solution 2 x 100
    FDS
  • Eosin B Solution, 0.1% aqueous solution 2 x 100
    FDS
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3