A5737
Cefotetan disodium
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Mode d’action
cell wall synthesis | interferes
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C17H17N7O8S4.2Na/c1-23-16(20-21-22-23)34-4-5-3-33-15-17(32-2,14(31)24(15)7(5)11(29)30)19-9(26)13-35-12(36-13)6(8(18)25)10(27)28;;/h13,15H,3-4H2,1-2H3,(H2,18,25)(H,19,26)(H,27,28)(H,29,30);;/q;2*+1/p-2/b12-6-;;/t13?,15-,17+;;/m1../s1
Clé InChI
ZQQALMSFFARWPK-GLHLDKNHSA-L
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable