Key Documents
A4641
Sigma-Aldrich
Acetic anhydride-d6
About This Item
Formule linéaire :
(CD3CO)2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
108.13
Numéro Beilstein :
1910689
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Indice de réfraction
n20/D 1.3875 (lit.)
Point d'ébullition
138-140 °C (lit.)
Pf
-73 °C (lit.)
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])C(=O)OC(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H6O3/c1-3(5)7-4(2)6/h1-2H3/i1D3,2D3
Clé InChI
WFDIJRYMOXRFFG-WFGJKAKNSA-N
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
120.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
49 °C - closed cup