A4541
Anticorps anti-biotine−peroxydase antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-Biotine
95,00 €
About This Item
95,00 €
Produits recommandés
Source biologique
goat
Conjugué
peroxidase conjugate
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Technique(s)
direct ELISA: 1:2,000
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Immunogène
Application
Forme physique
Notes préparatoires
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable