03338
α-Arbutin
analytical standard
Synonyme(s) :
4-Hydroxyphenyl α-D-glucopyranoside, Hydroquinone O-α-D-glucopyranoside
171,00 €
About This Item
171,00 €
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥99% (HPLC and GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H]1OC2=CC=C(O)C=C2
InChI
1S/C12H16O7/c13-5-8-9(15)10(16)11(17)12(19-8)18-7-3-1-6(14)2-4-7/h1-4,8-17H,5H2/t8-,9-,10+,11-,12+/m1/s1
Clé InChI
BJRNKVDFDLYUGJ-ZIQFBCGOSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable