A4095
Anti-phospho-ATF-2 (pThr69,71) antibody, Mouse monoclonal
clone ATF-22P, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Monoclonal Anti-phospho-ATF-2 (pThr69,71)
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
ATF-22P, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 60-70 kDa (triplet)
Espèces réactives
frog, mouse, rat, chicken, human
Concentration
0.5-1.0 mg/mL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pThr69/pThr71)
Informations sur le gène
human ... ATF2(1386)
mouse ... Atf2(11909)
rat ... Atf2(81647)
Description générale
Immunogène
Application
Forme physique
Notes préparatoires
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable