Principaux documents
A3830
Sigma-Aldrich
Adrenomedullin rat
≥95% (HPLC)
0.5 MG
1 000,00 €
1 000,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
0.5 MG
1 000,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C242H379N77O75S5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
5727.39
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51111800
Nomenclature NACRES :
NA.32
1 000,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
rat ... Adm(25026)
Amino Acid Sequence
Tyr-Arg-Gln-Ser-Met-Asn-Gln-Gly-Ser-Arg-Ser-Thr-Gly-Cys-Arg-Phe-Gly-Thr-Cys-Thr-Met-Gln-Lys-leu-Ala-His-Gln-Ile-Tyr-Gln-Phe-Thr-Asp-Lys-Asp-Lys-Asp-Gly-Met-Ala-Pro-Arg-Asn-Lys-Ile-Ser-Pro-Gln-Gly-Tyr-NH2
Actions biochimiques/physiologiques
Elicits a potent and long-lasting hypotensive activity in anesthetized rats. Plays a key role in regulating endometrial angiogenesis.
Elicits a potent and long-lasting hypotensive effect; plays a key role in regulating endometrial angiogenesis.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
V Kesik et al.
Clinical and experimental dermatology, 35(8), 897-901 (2010-03-30)
Extravasation of vesicant drugs such as vinca alkaloids causes severe injury, which may range from erythema to skin necrosis or ulceration. The skin necrosis may not be fully evident until several weeks or months after the initial damage, and may