A3506
L-(−)-Arabitol
≥98% (GC)
Synonyme(s) :
L-Arabinitol
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (GC)
Forme
powder
Couleur
white
Pf
101-104 °C (lit.)
Solubilité
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Chaîne SMILES
OC[C@H](O)C(O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C5H12O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h3-10H,1-2H2/t3-,4-/m0/s1
Clé InChI
HEBKCHPVOIAQTA-IMJSIDKUSA-N
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable