Principaux documents
298875
Sigma-Aldrich
L-Threitol
99%
Synonyme(s) :
(2S,3S)-1,2,3,4-Butanetetrol
1 G
136,00 €
136,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
136,00 €
About This Item
Formule linéaire :
HOCH2[CH(OH)]2CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
122.12
Beilstein:
1719754
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
136,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99%
Activité optique
[α]20/D +14°, c = 2 in ethanol
Pf
87-90 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C4H10O4/c5-1-3(7)4(8)2-6/h3-8H,1-2H2/t3-,4-/m0/s1
Clé InChI
UNXHWFMMPAWVPI-IMJSIDKUSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2