A3125
8-Anilino-1-naphthalenesulfonic acid ammonium salt
~95%, crystalline
Synonyme(s) :
1,8-ANS NH4, ANSA, Ammonium 8-anilino-1-naphthalenesulfonate, N-Phenyl peri acid
About This Item
Produits recommandés
Essai
~95%
Forme
crystalline
Couleur
dark green
Solubilité
NaOH: 1 N
H2O: soluble
methanol: soluble
Fluorescence
λex 388 nm; λem 470 nm in 0.1 M Tris, 0.2 M KCl, pH 9.0, BSA
Chaîne SMILES
N.OS(=O)(=O)c1cccc2cccc(Nc3ccccc3)c12
InChI
1S/C16H13NO3S.H3N/c18-21(19,20)15-11-5-7-12-6-4-10-14(16(12)15)17-13-8-2-1-3-9-13;/h1-11,17H,(H,18,19,20);1H3
Clé InChI
IPBNQYLKHUNLQE-UHFFFAOYSA-N
Application
Remplacé(e)(s) par
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable